Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Professional Infrared Thermometers
Digi-Sense™ Precalibrated Professional infrared Thermometers safely and easily locate hot and cold spots, preventing problems and saving costs
421.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperatura en superficies sin contacto |
---|---|
Altura (imperial) | 7,5 in |
Altura (métrico) | 18,9 cm |
Incluye | Sonda flexible de tipo K, cable USB, software, trípode, maletín de transporte, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. |
Resolución | 0,1° 1° por encima de 1000° |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Intervalo de temperatura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Intervalo de temperatura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15830026
|
Digi-Sense™
20250-07 |
Termómetro de infrarrojos, 30:1 Relación distancia/tamaño del objetivo | De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 3002 °F) |
421.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Reliable measurements
- Precalibrated to NIST-traceable standards
- High distance-to-sight (D/S) ratios handle your long-distance measurements
- External type K input for contact measurements
- Dual-laser sighting to pinpoint target areas
- Protective lens cover with magnetic lock
- Pistol-grip handle is comfortable and easy to use
- Measure surface temperatures quickly and accurately
- USB interface for easy data transmission
Garantía
2 Years
Especificaciones
Medición de temperatura en superficies sin contacto | |
18,9 cm | |
0,1° 1° por encima de 1000° | |
Adquisición de datos | |
-50°C | |
Sondas de termopar de tipo K con miniconector | |
5,7 cm |
7,5 in | |
Sonda flexible de tipo K, cable USB, software, trípode, maletín de transporte, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. | |
2,25 in | |
-58 °F | |
Trazable al NIST | |
LCD retroiluminada |