Learn More
Cole-Parmer™ RTD Probe with Handle
This RTD Probe with Handle is designed to give the same accuracy and benefits of an RTD Probe in a compact economical design.
Marca: Cole-Parmer™ 08117-85
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Alertas:
The temperature range is for the probe tip only. The handle material may be affected if they probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
Descripción
- Constante de tiempo: De 1 a 3 segundos o más
- Los diseños personalizados o los cambios a este producto están disponibles a pedido.
Servicio Técnico
6 meses
Especificaciones
0,1875 in | |
N.º | |
Cable espiralado de 1,5 m (5 pies) con 3 conectores de pines | |
69,5 in | |
152,4 cm | |
10,16 cm | |
≤ 15 seg. a 99 % de lectura | |
Sonda de penetración RTD | |
482 °C | |
−50 °C | |
De -50 °C a +482 °C | |
Termómetros RTD precalibrados avanzados Digi-Sense (20250-95, 20250-96) |
4,7 mm | |
Sólidos blandos y semiblandos | |
60 pulg | |
4 pulg | |
176,5 cm | |
Acero inoxidable, ABS Plastic | |
Penetration RTD Probe | |
900 °F | |
− 58 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 900 °F) | |
No | |
±1,1 °C, ±0,12 % de lectura |