Learn More
Cole-Parmer™ RTD Probe with Handle
This RTD Probe with Handle is designed to give the same accuracy and benefits of an RTD Probe in a compact economical design.
Marca:  Cole-Parmer™ 08117-90
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879995
  • 169.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
The temperature range is for the probe tip only. The handle material may be affected if they probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
Descripción
Descripción
  • Constante de tiempo: De 1 a 3 segundos o más
  • Los diseños personalizados o los cambios a este producto están disponibles a pedido.
Servicio Técnico
6 meses
Especificaciones
Especificaciones
0,1875 in
N.º
Cable espiralado de 1,5 m (5 pies) con 3 conectores de pines
75,5 in
152,4 cm
25,4 cm
≤ 15 seg. a 99 % de lectura
Sonda RTD de aire/gas
500 °C
−50 °C
De -50 °C a +500 °C
Termómetros RTD precalibrados avanzados Digi-Sense (20250-95, 20250-96)
4,7 mm
Medición de la temperatura del aire y del gas
60 pulg
10 pulg
191,8 cm
Acero inoxidable, ABS Plastic
Air/Gas RTD Probe
932 °F
− 58 °F
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 932 °F)
No
±1,1 °C, ±0,12 % de lectura