Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de aire/gas de uso general para termopar Digi-Sense™
Las sondas de aire/gas de termopar Digi-Sense™ son ideales para la medición de una amplia gama de temperaturas del aire
Marca: Cole-Parmer™ 08500-75
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Alertas:
The temperature range is for the probe tip only. The handle material may be affected if they probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
Includes: Cable espiralado ANSI codificado por colores
Descripción
La unión expuesta está protegida por un protector rígido de acero inoxidable para minimizar el error del calor radiadoServicio Técnico
6 meses
Especificaciones
Sonda, tipo T, cable azul | |
Cable espiralado de 1,5 m (5 pies) con miniconectores | |
6 meses | |
Termómetros para termopar avanzados y precalibrados Digi-Sense (20250-91, 20250-92) y termómetros para termopar de escaneo Digi-Sense de 12 canales (92000-01) | |
1,75 segundos o más | |
De -200 °C a +260 °C | |
21.6 cm Sheath, 14 cm (Handle) |
Sonda de aire/gas con miniconector, unión expuesta, cable de la bobina de 1,5 m (5 pies) | |
Acero inoxidable (revestimiento); plástico ABS (asa) | |
Medición de la temperatura del aire y del gas | |
±2,0 °C o ±0,4 % de la lectura por encima de 0 °C; ±0,8 % de la lectura por debajo de 0 °C | |
De -328° a +500 °F | |
21 59 cm (8,5 pulg) (revestimiento), 13,97 cm (5,5 pulg) (asa) |