Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de termopar Digi-Sense
Código de producto. 11796169 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Longitud (métrico):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Tipo:
Sonda de RTD
Sonda de termopar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11796169
Marca: Cole-Parmer™ 9381002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas sondas de uso general para una amplia variedad de aplicaciones y entornos.Las sondas de termopar desmontables Cole-Parmer™ Digi-Sense están diseñadas para usar con líquidos, gases y semisólidos.
  • Tiempo de repuesta: 2 segundos o más
  • Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
  • Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
  • Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
Especificaciones
Exactitud ±0,4/±3,6/2/±4 %
Descripción Sonda desmontable tipo K revestida de PFA, conector mini, 20,32 cm (8 pulgadas) de largo, 0,36 cm (0,145 pulgadas) de diámetro, conexión a tierra
Temperatura (métrico) De -150 °C a +204 °C
Tipo Sonda de termopar
Material Funda de acero inoxidable, revestida con PVC
Modelo K
Longitud (métrico) 203,2 mm
Diámetro exterior (métrico) 3,68 mm