Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de termopar Digi-Sense
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Longitud (métrico):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Tipo:
Sonda de RTD
Sonda de termopar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Tiempo de repuesta: 2 segundos o más
- Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
- Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
- Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,4/±3,6/2/±4 % |
| Descripción | Tipo K, Sonda recubierta de PFA extralarga, conector mini, 25,4 cm (10 pulgadas) de largo; 0,36 cm (0,145 pulgadas) de diámetro, conexión a tierra |
| Temperatura (métrico) | De -150 °C a +204 °C |
| Tipo | Sonda de termopar |
| Material | Funda de acero inoxidable, revestida con PVC |
| Modelo | K |
| Longitud (métrico) | 254 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,68 mm |