Descripción
- Tiempo de repuesta: 2 segundos o más
- Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
- Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
- Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,4/±3,6/2/±4 % |
| Descripción | Tipo K, entrada de alta temperatura L: 63,5 cm (25 pulgadas), diámetro de sonda: 1,6 mm (0,63 pulgadas), conector mini, sin conexión a tierra, 0,91 m (3 pies), calibre 24 |
| Temperatura (métrico) | De -150 °C a +920 °C |
| Tipo | Sonda de termopar |
| Material | Material de revestimiento ICONEL™, mango pequeño de acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,6 mm |