Learn More
Cole-Parmer™ Termómetro de termopar Digi-Sense™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -210 °C a +1372 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Termómetros de termopar portátiles
- Mediciones fiables ¡garantizadas! Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
- La marca de tiempo relativa proporciona una referencia de tiempo para los eventos principales
- La función de desconexión electrónica permite la compensación de los errores de la sonda del termopar
- Las características incluyen valores mín./máx./medio, memorización, °F/°C o Kelvin (K), unidades seleccionables, marca de tiempo relativa en los valores mín./máx./medio, función de apagado electrónico y apagado automático para ahorrar batería
- Los medidores admiten sondas de termopar tipo K o J con un miniconector
- Además, la precalibración trazable a NIST significa que se obtienen mediciones fiables directamente de la caja, lo que ahorra tiempo y dinero
- El modelo 20250-01 tiene una entrada K o J única y controles de botones laterales exclusivos para un manejo sencillo con una sola mano
- Contenido: Sonda de temperatura de cable de cordón de tipo K, tres pilas AAA e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (imperial) | 6 3/8 pulg. |
| Incluye | 1 sonda |
| Modelo | Termómetro de termopar Digi-Sense, tipo K/J |
| Resolución | 0,1°; 1° por encima de 1000° |
| Tipo de producto | Termómetro de termopar, tipo K/J |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -346° a +2501 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -210 °C a +1372 °C |
| Batería, tipo | AAA |
| Pantalla | LCD retroiluminada |