Learn More
Cole-Parmer™ Temporizador con dígitos grandes LED intermitentes con calibración Digi-Sense™ Traceable™
Código de producto. 15337597 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
Hasta 99 h 59 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15337597
Marca: Cole-Parmer™ 9446116
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El LED verde parpadea durante los últimos 10 segundos y luego parpadea en rojo a cero
  • Los dígitos grandes permiten la visualización desde todo el laboratorio.
  • Al realizar la cuenta atrás, el LED verde parpadea cada segundo durante los últimos diez segundos; el LED rojo parpadea cuando se llega a cero y la alarma suena.
  • El volumen de alarma ajustable tiene tres niveles: alto, bajo y apagado.
  • El temporizador también dispone de cuenta atrás para mostrar el tiempo transcurrido después de que se llegue a cero.
  • Cuenta con dorso magnético, caballete plegable, pinza de muelle para enganchar y una abertura para un cordón.
  • Los productos Traceable están calibrados según los estándares trazables a NIST y listos para usarse en el momento de su recepción.
  • Cada producto pasa por un intenso proceso de certificación antes de que pueda llevar el nombre Traceable e incluye certificación trazable a NIST.
  • Esto significa que un laboratorio de pruebas de calibración con la acreditación 17025 ha confirmado que el producto cumple o supera todas las especificaciones establecidas, lo que supone un ahorro en tiempo y dinero al no tener que calibrar por separado.
  • Los productos Traceable™ están calibrados de acuerdo con los estándares trazables por el NIST y listos para usar desde el momento de su recepción.
  • Cada producto pasa por un intenso proceso de investigación antes de que pueda llevar el nombre Traceable e incluye la certificación trazable por el NIST.
  • Esto significa que un laboratorio de pruebas de calibración con la acreditación 17025 ha confirmado que el producto cumple o supera todas las especificaciones establecidas, lo que supone un ahorro en tiempo y dinero al no tener que calibrar por separado.
  • La calibración trazable al NIST también le ayuda a cumplir con los estándares de calidad y el cumplimiento de las normativas ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA y los requisitos de la Comisión Conjunta (Joint Comission).
Especificaciones
Intervalo de tiempo Hasta 99 h 59 min, 59 s
Alarms Sonoro/visible
Exactitud ±0,01 %
Resolución De 1 s
Pantalla LCD
Descripción Temporizador con dígitos grandes LED intermitentes con calibración y doble canal Traceable™
N.º de canales 2
Batería, tipo AAA
Anchura (métrico) 8,9 cm
Altura (métrico) 7,6 cm
Certificaciones/conformidad Trazable al NIST