Learn More
Thermo Scientific™ Rotadores digitales de cultivo de tejidos Cel-Gro
The Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator has a brushless no-maintenance motor that provides a gentle rotating motion for optimum results.
1800.00€
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) | 5 kg |
---|---|
Exactitud del control de velocidad | ± 1 rpm |
Ángulo de inclinación | Desde 95 hasta 180° |
Intervalo de velocidad | De 5 rpm a 70 rpm |
Requisitos eléctricos | 100/240 V |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17348272
|
Thermo Scientific™
88882016 |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | CE |
1800.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
The Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator precisely mixes test tube contents. Achieve optimum culture results for tissue and virus growth, hormone production, and sample testing of
viruses and cytotoxicity assays.
- Digital display of Speed and Time
- Speed range: 5 – 70 rpm
- Speed Accuracy: ±1 rpm
- Adjustable rocking Angle: 95°- 180°
- Loading Capacity: 5 kg
- Timer Range: 0 - 9999mins
- Optional multiple size drums offering different capacity of tube rotation
Información de órdenes
Please order minimum 1 drum together with the rotator
Especificaciones
5 kg | |
Desde 95 hasta 180° | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in) | |
11,8 kg | |
Control digital | |
Digital | |
Accesorios: 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157 | |
De 0 a 9999 min |
± 1 rpm | |
De 5 rpm a 70 rpm | |
0,2A | |
Plataforma de acero inoxidable | |
26 lb | |
Alarma sonora | |
Rotador digital para cultivo de tejidos Cel-Gro | |
Cultivo celular | |
Del 20 al 85 % | |
2 años |