Learn More
IKA™ Agitador magnético con placa calefactora digital, de 50 °C a 500 °C, cerámica
Intervalo de agitación: De 100 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 260 x 260 mm
Marca: IKA™ 0004240400
1178.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Excelente resistencia a productos químicos.
- Potente motor para agitar cantidades de hasta 15 l (H2O).
- Visualización digital simultánea de las temperaturas objetivo y real a través de la pantalla LCD.
- La conexión directa para un sensor de temperatura PT 1000 permite un control preciso de la temperatura (incluido en la entrega).
- Precisión de control en medio +/- 0,5 K (en combinación con PT 1000).
- Visualización del valor real de la temperatura en el medio con una resolución de 0,1 K cuando se utiliza el sensor de temperatura PT 1000.
- 3 modos de funcionamiento a elegir (estándar, seguro, protección de ajuste).
- Circuito de seguridad fijo de 550 °C
- Indicador >> de parte superior caliente para evitar quemaduras.
- Pantalla digital de códigos de error.
- El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
Especificaciones
Cerámica | |
Circuito de seguridad fijo de 550 °C | |
C-MAG HS 10 | |
105 mm | |
De 5 °C a 40 °C | |
300 mm | |
1520 W | |
Agitador de placas calefactoras, Agitador | |
1 | |
De 100 a 1500 rpm |
230/120/100 V | |
230/120/100V, 50/60Hz | |
260 x 260 mm | |
50 °C a 500 °C | |
50/60 Hz | |
415 mm | |
6 kg | |
Cuadrada | |
15 L |