Learn More
Cole-Parmer™ Contador de colonias digital con IQ/OQ
Descripción
- Este contador de colonias registra un recuento cada vez que se presiona un marcador sobre la placa de Petri.
- El recuento acumulativo se puede leer en la pantalla digital y se confirma mediante un tono audible (se puede activar o desactivar).
- Ajuste la presión necesaria para medir un recuento; adecuado a cada usuario.
- La iluminación de las subetapas se proporciona mediante LED brillantes de bajo consumo para una observación sin reflejos.
- Mejore el recuento de colonias translúcidas o difíciles de ver con el filtro de fondo negro suministrado.
- Calcule el recuento medio de colonias en varias placas mediante la función de promedio.
- Los resultados del recuento y las estadísticas, incluida la desviación estándar, se pueden enviar directamente a una impresora o un equipo mediante el cable USB suministrado.
- Solicite los adaptadores de ampliación de 1,7x y 3x para facilitar la visualización de colonias pequeñas (se venden por separado)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Contador de colonias digital |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | (30 x 31 x 14 cm) |
| Altura (imperial) | 5.5 in. |
| Altura (métrico) | 14 cm |
| Longitud (imperial) | 11.8 in. |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (imperial) | 12.2 in. |
| Anchura (métrico) | 31 cm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | De 90 a 230 V CA |
| Show More |