Learn More
Gibertini Elettronica™ Ángulo de contacto digital
Mida la tensión de la superficie líquida con eficacia, utilizando este tensiómetro digital. El ángulo de contacto digital Gibertini Elettronica™ cuenta con un diseño sencillo y resistente para tiempos de respuesta rápidos y resultados precisos.
Marca:  Gibertini Elettronica™ DCA400
Encompass_Preferred
Código de producto. 11920224
  • 21039.48€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Indicación del valor de tensión superficial expresado en mN/m (dina/cm) medido con el método Wilhelmy
  • Calibración automática con masa interna
  • Ángulo de contacto de 0 a 180 grados
  • Placas de vidrio (dimensiones de 24 x 24 x 0,15 mm)
  • Sistema suspendido para la disposición de la placa de vidrio
  • Recipiente de vidrio para muestra líquida
  • Conexión de laboratorio ajustable manualmente
  • Toma automática con velocidad programable (de 21 a 328 mm/s)
  • Placa de platino Wilhelmy
  • Anillo de Dunoüy de platino
  • Flotador calibrado en peso y volumen y cilindro de doble pared para la medición de densidad relativa:
  • Recipiente específico para la termostatización de muestras
  • Recipiente especial para control meterológico
  • Sonda termométrica PT 100 1/3 DIN
Incluye software con las siguientes funciones:
  • Pantalla contemporánea en PC
  • Cambios de fuerza durante las mediciones
  • Tiempo pasado
  • Valor de tensión superficial
  • Registro de datos (útil para otras elaboraciones)
  • Cambio del valor de la placa perimetral (si es diferente del estándar)
  • Selección del sistema manual o automático para el final de la determinación de la medición
Especificaciones
Especificaciones
Tensiómetro digital
Medición de la tensión superficial de líquidos
Dimensiones de la placa de cristal: 24 x 24 x 0,15mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Gibertini Elettronica™ Ángulo de contacto digital