Learn More
VELP Scientifica OV 625 Digital Dispersor
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Digital Dispersor
Sistema dispersor digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
SIMPLEMENTE POTENTE
- Rango de velocidad de 3.000 a 25.000 rpm, trabajando a alta velocidad circunferencial
- Rango de volumen de 0,2 ml a 4 litros (H2O)
- Maneja muestras con una viscosidad de hasta 5000 mPa*s
INTUITIVO Y FÁCIL DE OPERAR
- La pantalla digital brillante e intuitiva y la cómoda perilla giratoria permite un ajuste electrónico preciso de la velocidad
- Instalación rápida y sencilla de la herramienta de dispersión
- Diseño innovador para una experiencia de usuario optimizada
SEGURO Y RESISTENTE
- Diversas funciones de seguridad, como arranque suave, sobrecarga del motor protección y alarmas de sobretemperatura, garantizan la máxima seguridad en las operaciones diarias
- Una carcasa resistente y robusta protege las partes electrónicas internas y asegura que el instrumento funcione incluso en las aplicaciones más desafiantes
- Los materiales de construcción de primera calidad garantizan excelentes propiedades mecánicas y resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema dispersor digital |
| Velocidad | De 3000 a 25.000 rpm, 3000 to 25,000 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Hertz | 50 to 60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 2.5 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 92 x 280 x 130 mm |
| Material | Aluminum Technopolymer |
| Certificaciones/conformidad | CE, CB, cNus |
| Pantalla | LED |
| Para utilizar con (aplicación) | Homogenization, Emulsification, Suspensions, and High-speed Mixing of Biological Tissues, Pharmaceuticals, Cosmetics and Food Products. |
| Mostrar más |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur