Learn More
TFA Dostmann™ Termohigrómetro digital para interiores
Una excelente elección para el control de la temperatura y la humedad en interiores
Marca: TFA Dostmann™ 30.5015.02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ayuda a mantener un clima interior saludable.
- Indicación permanente de valores máx. y mín. diarios con restablecimiento automático
- Memoria adicional de máx./min. con restablecimiento manual
Especificaciones
Termohigrómetro | |
De -10 °C a +70 °C | |
Digital | |
134 mm | |
1,5 V | |
Termohigrómetro, batería, manual de instrucciones |
Del 20 al 99% | |
1 AAA de 1,5 V. | |
91 mm | |
100 g | |
Para mediciones de interiores y exteriores | |
CE, EK-EL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
TFA Dostmann™ Termohigrómetro digital para interiores > Escala de temperatura: De -10 a 70 °C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido