Learn More
Benchmark Scientific Baño seco digital para dos bloques
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Acepta 2 bloques, se venden por separado
Descripción
- Control de temperatura digital y preciso
- Función de calibración por parte del usuario integrada
- Acepta 2 bloques
- Admite varios bloques para una amplia variedad de tamaños de tubo
- Bloques a medida disponibles bajo pedido
- Elevador de bloques incluido para la manipulación de bloques calientes
Especificaciones
Access Time | De 1 a 999 min |
Capacidad (métrico) | Acepta 2 bloques, se venden por separado |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tecnología del sensor de CO2 | Sin sensor |
Iluminación | Sin iluminación |
Material | Acero inoxidable |
No. of Places | Tiene capacidad para 2 bloques, se venden por separado |
Control de oxígeno | Ninguno |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente de + 5 a 150 °C |
Tipo | Termobloque |