Learn More
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate
Digital fridge or freezer thermometer with alarm and LED light. Complete with traceable calibration.
156.00€ - 203.00€
Especificaciones
Incluye | Probe and suction pad |
---|---|
Longitud (métrico) | 13.5 cm |
Material | Plastic |
Tipo de sonda | 1 m cable and suction cup |
Temperatura máx. (imperial) | 158°F |
Código de producto | Marca | Calibrated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibrated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17873048
|
Brannan™
22/400/3 + 49/101/0 |
3 Point Traceable |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17893098
|
Brannan™
22/400/3 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- High accuracy thermometer
- Displays fridge or freezer temperature and room temperature simultaneously
- Alarm sounds and LEDs flash if fridge or freezer temperature falls outside safe zones
- Temperature range -50 to +70°C
- 1 m cable with suction cup
- Adhesive pad for fixture to appliance
- Magnetic fixture on back of thermometer
Especificaciones
Probe and suction pad | |
Plastic | |
158°F | |
-58 °F | |
-58°F to +158°F | |
Fridge or Freezer | |
± 1°C between 0 and 40°C, otherwise ± 2°C | |
76 mm | |
2.6 cm |
13.5 cm | |
1 m cable and suction cup | |
+70°C | |
-50°C | |
De -50°C a +70°C | |
1 x AAA | |
0,1 °C | |
LCD |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate