Learn More
Brannan™ Termómetro digital de refrigerador con alarma
Descripción
Suena una alarma y los indicadores LED parpadean durante 5 segundos por minuto cuando la temperatura sobrepasa los límites de la zona de seguridad. El termómetro de refrigerador digital Brannan™ con alarma incluye un cable de sonda de 1 m y ventosa.
Muestra la temperatura digital de su refrigerador o congelador. Suena una alarma y los indicadores LED parpadean durante 5 segundos cada minuto cuando la temperatura sobrepasa los límites de la zona de seguridad.
- Conmutable entre °C y °F
- Incluye un cable de sonda de 1 m y una ventosa
- Pilas incluidas
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 20 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 135 x 26 mm |
| Visualizar cotas | 58 x 12 mm |
| Longitud (métrico) | 135 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 1 m |
| Peso (métrico) | 57 g |
| Tipo de producto | Termómetro de refrigerador digital |
| Temperatura máx. (imperial) | 158°F |
| Temperatura máxima | 70°C |
| Temperatura mín. (imperial) | -58 °F |
| Mostrar más |