Learn More
Grant Instruments™ Baños de circulación digitales con temporizador/alarma
Versátil baño de circulación calefactado Optima de gama media y depósito de acero inoxidable con especificaciones completas para adaptarse a la mayoría de aplicaciones y lograr un control preciso de la temperatura.
Marca: Grant Instruments™ TC120-ST26
1884.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21916" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.80000kg
Descripción
- Estabilidad de ± 0,05 C.
- Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
- Modelo disponible con/sin abrazadera (TClamp)
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Exceso de temperatura fijo
- Calibración de usuario de 2 puntos
- Alarma visual
- Bomba integrada para la circulación externa
- Alarma visual
Especificaciones
26 L | |
De 0 °C a 120 °C | |
Depósito de acero inoxidable | |
540 x 330 x 405 mm |
16L/min | |
Sí | |
210 mbar | |
120/230 V |