Learn More
Gilson™ Mini-incubadora digital, enchufe de la UE
Con el control de temperatura digital incorporado, la Mini Incubadora Digital permite ajustar con precisión la temperatura interna sin un termómetro externo. Hay dos modelos disponibles para calentar solamente o calentar y enfriar.
814.00€ - 1165.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 20 l |
---|---|
Exactitud de temperatura | ±0,5 °C a 37 °C |
Peso (imperial) | 15 lb |
Peso (métrico) | 6,5 kg |
Requisitos eléctricos | 50/60 Hz, 100/240 V |
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de temperatura (métrico) | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de temperatura (métrico) | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16348611
|
Gilson™
36110810 |
Incubadora con calefacción solamente | Ambiente +20 °C a 60 °C | Clavija UE |
814.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16368611
|
Gilson™
36110850 |
Incubadora con calefacción y refrigeración | Ambiente de + 5 °C a 60 °C | Clavija UE |
1165.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- La miniincubadora digital utiliza controles de temperatura digitales para ajustar y controlar la temperatura interna de la cámara con una precisión mejorada sobre termómetros externos y controles analógicos.
- El panel LED grande muestra la temperatura interna para una revisión rápida.
- Hay disponibles dos modelos:
- Intervalo de temperaturas de solo calor de +20 °C a 60 °C
- Intervalo de temperaturas de calor y frío de 5 °C a 60 °C
- Admite matraces de 2 l en un tamaño reducido que ahorra espacio en la mesa de trabajo.
- Incluye dos estantes extraíbles y tiene una toma de corriente interna universal para conectar otros instrumentos como pequeños agitadores.
Especificaciones
20 l | |
15 lb | |
50/60 Hz, 100/240 V |
±0,5 °C a 37 °C | |
6,5 kg | |
100/240 V |