Learn More
Fisherbrand™ Vortexer multitubo digital
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Órbita:
3,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El potente motor permanente de servicio continuo proporciona una mezcla silenciosa y sin vibraciones
- La placa superior se ajusta a lo largo de dos postes de acero inoxidable; extraíble para facilitar el acceso a las muestras
- Base de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Los pies con ventosa amortiguan el movimiento y evitan que se deslice
- Órbita: 5,3mm
- Controlado por microprocesador para obtener resultados precisos y repetibles
- Pantalla LED para velocidad y tiempo
- Intervalo de velocidad: De 500 a 2500 rpm (incrementos de 25 rpm)
- Temporizador programable (1 seg. a 160 h.)
- Modos de funcionamiento continuo o pautado.
- El programa pulsante puede funcionar en cualquiera de los modos
- Garantía de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3,6 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 4,5 kg |
| Intervalo de velocidad | De 500 a 2500 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de producto | Agitador vórtex |
| Incluye | Soporte de espuma para tubos de (50) 12 mm |