Learn More
ATAGO™ Medidor de pH digital DPH-2
El medidor digital de pH DPH-2 es extremadamente fácil de usar. Tiene un diseño compacto y portátil y es resistente al agua (IP67), por lo que puede limpiarse con agua corriente y sumergirse sin efectos negativos. Con ATC, el DPH-2 es perfecto para muchas aplicaciones diferentes.
Marca: ATAGO™ 4320
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Facilidad de uso:
- Compacto y portátil
- Resistente al agua IP67
- Mecanismo de compensación automática de temperatura que funciona de 0 °C a 50 °C.
- Las aplicaciones incluyen control de producción de alimentos y bebidas, elaboración de cerveza y fermentación, suelo e hidroponía, aceites de corte, líquidos de lavado alcalinos y otras soluciones solubles
Especificaciones
±0,1 | |
Desde 0 hasta 14 | |
DPH-2 | |
0,1 pH |
Control de producción de alimentos y bebidas, elaboración de cerveza y fermentación, suelo e hidroponía, aceites de corte, líquidos de lavado alcalinos y otras soluciones solubles | |
IP67 | |
Pila de reloj LR44 (x4) | |
De 0,0 °C a 50,0 °C |