Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de balanceo de plataforma digital
Código de producto. p-9405002 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17338272
Marca: Thermo Scientific™ 88882014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Digital Platform Rocker proporciona un suave movimiento de balanceo para mezclar muestras. Diseñado para hibridación, transferencia y geles de tinción o decoloración.
The Thermo Scientific™ Digital Platform Rockers provide gentle motion for mixing samples. Designed for hybridization, blotting and staining or distaining gels.
  • Pantalla digital con visualización de velocidad y tiempo
  • Intervalo de velocidad: De 1 a 70 rpm
  • Ángulo de balanceo de ajuste sencillo: De 1° a 48° (± 24°)
  • Control de velocidad preciso:
  • ± 1 rpm ≤ 50 rpm
  •  ± 2 rpm > 50 rpm
  • Intervalo del temporizador: Continuo, de 1 s a 9999 min
  • Plataforma doble opcional para aumentar la capacidad.
  • Capacidad de carga: 8 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo De 1° a ± 24° (48°)
Capacidad portante (métrico) 8 kg
Exactitud del control de velocidad ±1 ≤50 rpm, ±2>50 rpm
Intervalo de velocidad De 1 a 70 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Amperaje 0,1 A
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones interiores (F x An x Al) 390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 322 x 282 x 19 mm (12,7 x 11,1 x 0,75 in)
Peso con embalaje (imperial) 29,8 lb
Peso con embalaje (métrico) 13,5 kg
Exactitud ±1°
Alarmas Alarma sonora
Tipo de controlador Control digital
Modelo Balancín de tubo digital
Pantalla Digital
Rango de humedad Del 20 al 85 %
Incluye Pocillos de caucho 88882102, tiras de caucho 88882103
Estilo de plataforma Bandeja
Intervalo del temporizador De 1 s a 9999 min, continuo
Garantía y oferta de servicio 2 años