Learn More
Brannan™ Digital Quick Set Max Min Thermometer with 3 Points Traceable Calibration Certificate
Robust max min thermometer combining analogue styling with digital LCD display for enhanced accuracy and readability. Complete with 3 point traceable calibration.
Marca:  Brannan™ 12/430/3 + 49/100/0
Código de producto. 17872998
  • 134.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Brannan™ unique design
  • High Accuracy
  • -20°C to 50°C/F (switchable)
  • Maximum, minimum and current reading simultaneously
  • Clear, easy to read LCD
  • Hanging hook
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 20°C, 40°C
3.5 cm
28 cm
Plastic
50 °C
-20°C
De -20 °C a +50 °C
1 x AAA
0,1 °C
3.5 cm
UK National Standards ISO 9001
Para indicar la temperatura máxima, actual y mínima simultáneamente
7 cm
122 °F
-4 °F
-4°F to +122°F
3 Point Traceable
± 1°C
LCD