Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con sonda de acero inoxidable con cable
Código de producto. 11715843 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De - 50 °C a + 260 °C
De -50 °C a +150 °C
De -50 °C a +300 °C
De 0 °C a 200 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -58 °F a +500.8 °F
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 302 °F)
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 572 °F)
de - 32 °F a 392 °F
– 58 °F a + 302 °F
Exactitud:
±1 °C de -20° a +100 °C
±1 °C entre -30 y 150 °C, en caso contrario, ±2 °C
± 1 °C
± 2 °C
Longitud del cable (métrico):
45,72 cm
73,7 cm
106,6 cm
304.8 cm
305 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Exactitud Longitud del cable (métrico) unitSize
11715843 De -50 °C a +300 °C De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 572 °F) ± 1 °C 305 cm cada uno
15243986 De - 50 °C a + 260 °C De -58 °F a +500.8 °F ± 1 °C 304.8 cm cada uno
11749725 De -50 °C a +150 °C De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 302 °F) ±1 °C entre -30 y 150 °C, en caso contrario, ±2 °C 45,72 cm cada uno
11779725 De -50 °C a +300 °C – 58 °F a + 302 °F ±1 °C de -20° a +100 °C 73,7 cm cada uno
11729735 De 0 °C a 200 °C de - 32 °F a 392 °F ± 2 °C 106,6 cm cada uno
5 options
Código de producto. 11715843
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los termómetros digitales fáciles de leer son compactos, lo que permite sostenerlos en la mano o colocarlos en un soporte de pared en áreas restringidas
Los termómetros digitales fáciles de leer son compactos, lo que permite sostenerlos en la mano o colocarlos en un soporte de pared en áreas restringidas. El termómetro digital Fisher Scientific™ con sonda de acero inoxidable es químicamente resistente a la mayoría de ácidos, bases y disolventes y se puede utilizar para medir la temperatura de gases, líquidos, alimentos y otros semisólidos.
  • Los modelos 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 y 14-648-46 tienen una alarma que se puede configurar para alertar al usuario de las temperaturas que exceden los puntos de ajuste
  • Algunos modelos (como 15-077-16 y -15) tienen características especiales que imprimen temperatura, memoria de valores alto/bajo y hora del día; el termómetro 15-077-29 tiene alarmas de temporizador adicionales
  • Para un termómetro en miniatura, consulte el modelo 15-077-32
Para su uso en cubetas, suelos, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y perforación de muestras de alimentos Los termómetros resistentes al agua (modelos 15-077-9E, -9D y 14-648-46) son ideales para laboratorios húmedos, áreas de limpieza y aplicaciones de exterior en los sectores agrícola, petroquímico, alimentario y farmacéutico.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,14 in
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios húmedos, zonas de lavado y aplicaciones de exterior en los sectores agrícola, petroquímico, alimentario y farmacéutico
Incluye Ventosa, imanes, Velcro™, certificado Traceable y pila de óxido de plata de 1,5 V
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud de la sonda (imperial) 5 pulg
Longitud del cable (métrico) 305 cm
Longitud de la sonda (métrico) 12,7 cm
Material Acero inoxidable
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 2 oz
Peso (métrico) 56,6 g
Tipo de producto Termómetro digital trazable con sonda
Longitud (imperial) 4,75 in
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 572 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8 cm