Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con sonda de acero inoxidable con cable
Código de producto. 11729735 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De - 50 °C a + 260 °C
De -50 °C a +150 °C
De -50 °C a +300 °C
De 0 °C a 200 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -58 °F a +500.8 °F
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 302 °F)
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 572 °F)
de - 32 °F a 392 °F
– 58 °F a + 302 °F
Exactitud:
±1 °C de -20° a +100 °C
±1 °C entre -30 y 150 °C, en caso contrario, ±2 °C
± 1 °C
± 2 °C
Longitud del cable (métrico):
45,72 cm
73,7 cm
106,6 cm
304.8 cm
305 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Exactitud Longitud del cable (métrico) unitSize
11729735 De 0 °C a 200 °C de - 32 °F a 392 °F ± 2 °C 106,6 cm cada uno
15243986 De - 50 °C a + 260 °C De -58 °F a +500.8 °F ± 1 °C 304.8 cm cada uno
11715843 De -50 °C a +300 °C De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 572 °F) ± 1 °C 305 cm cada uno
11749725 De -50 °C a +150 °C De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 302 °F) ±1 °C entre -30 y 150 °C, en caso contrario, ±2 °C 45,72 cm cada uno
11779725 De -50 °C a +300 °C – 58 °F a + 302 °F ±1 °C de -20° a +100 °C 73,7 cm cada uno
5 options
Código de producto. 11729735
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los termómetros digitales fáciles de leer son compactos, lo que permite sostenerlos en la mano o colocarlos en un soporte de pared en áreas restringidas
Los termómetros digitales fáciles de leer son compactos, lo que permite sostenerlos en la mano o colocarlos en un soporte de pared en áreas restringidas. El termómetro digital Fisher Scientific™ con sonda de acero inoxidable es químicamente resistente a la mayoría de ácidos, bases y disolventes y se puede utilizar para medir la temperatura de gases, líquidos, alimentos y otros semisólidos.
  • Los modelos 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 y 14-648-46 tienen una alarma que se puede configurar para alertar al usuario de las temperaturas que exceden los puntos de ajuste
  • Algunos modelos (como 15-077-16 y -15) tienen características especiales que imprimen temperatura, memoria de valores alto/bajo y hora del día; el termómetro 15-077-29 tiene alarmas de temporizador adicionales
  • Para un termómetro en miniatura, consulte el modelo 15-077-32
Para su uso en cubetas, suelos, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y perforación de muestras de alimentos Los termómetros resistentes al agua (modelos 15-077-9E, -9D y 14-648-46) son ideales para laboratorios húmedos, áreas de limpieza y aplicaciones de exterior en los sectores agrícola, petroquímico, alimentario y farmacéutico.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,25 in
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de líquidos, aire/gas o semisólidos en baños de agua, refrigeradores, congeladores, incubadoras y tanques
Incluye Sonda de acero inoxidable, pila AAA
Longitud del cable (imperial) 42 pulg
Longitud de la sonda (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 100 mm
Longitud del cable (métrico) 106,6 cm
Longitud de la sonda (métrico) 21 cm
Material Plastic
Resolución 1 °C
Peso (imperial) 4,25 oz
Peso (métrico) 120 g
Tipo de producto Termómetro digital trazable con sonda
Longitud (imperial) 4 pulg
Temperatura máx. (imperial) 392 °F
Temperatura máxima 200 °C
Temperatura mín. (imperial) 32°F
Temperatura mín. (métrico) 0°C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 32 °F a 392 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 200 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 2 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 11 cm