Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de temperatura PT1000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Aumente la versatilidad del laboratorio con los termobloques digitales Thermo Scientific™, que ponen a su disposición un gran número de configuraciones con bloques modulares intercambiables que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Diseñados para aplicaciones de básicas a avanzadas con una temperatura máx. 130 °C, un temporizador y tamaños de 1, 2 y 4 bloques.
Los baños secos digitales Thermo Scientific están disponibles en un rango de configuración con 1, 2 y 4 bloques modulares intercambiables que pueden alojar una gran variedad de recipientes y aplicaciones.
- Controles digitales y visualización de la hora y de la temperatura
- Sonda de temperatura integrada avanzada que proporciona un control y una precisión de la temperatura excelentes
- Control preciso de la temperatura con circuito PID
- Calibración de la temperatura que permite compensar la temperatura hasta alcanzar el valor deseado
- El temporizador permite al usuario controlar con precisión el tiempo de calentamiento
- Amplia gama de bloques de calor intercambiables de aleación de aluminio que proporcionan versatilidad y permiten una sencilla limpieza y desinfección
- Chasis de acero con revestimiento de pintura en polvo, de durabilidad garantizada
- Dispositivo de protección contra excesos de temperatura integrado que garantiza la seguridad de las muestras y los usuarios
- Ajuste de las desviaciones de temperatura
Aplicaciones:
- Preparación de muestras
- Conservación enzimática
- Reacciones enzima-sustrato
- Amplificación de ADN
- Degradación por electroforesis en gel
- Coagulación de suero
Accesorios necesarios:
- La unidad debe adquirirse con bloques.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sonda de temperatura, PT1000 |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos con pantalla táctil Thermo Scientific™ |
| Iluminación | LED |
| Material | Acero |
| Intervalo de temperatura (métrico) | de 130 °C |
| Tipo | Accesorio, Termómetro para baño seco/bloque |