Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores de balanceo de tubos digitales
Digital Tube Rocker is a precision-controlled platform mixer that accommodates double capacity in a compact footprint for smooth rocking and uniform suspension.
851.00€
Especificaciones
Exactitud del control de velocidad | ± 1 rpm |
---|---|
Intervalo de velocidad | De 2 a 40 rpm |
Requisitos eléctricos | 100/240 V |
Amperaje | 0,1 A |
Admite | Tubos |
Alertas:
88882017 (enchufe para EE. UU.), 88882018 (enchufe europeo, para Reino Unido, China)
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17358272
|
Thermo Scientific™
88882018 |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | CE |
851.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
The Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker provides smooth agitation for mixing samples in test tubes. Designed for uniform specimen suspension with a compact footprint.
- Digital display of Speed and Tilt angle
- Speed range: 2 – 40 rpm
- Speed Accuracy: ±1 rpm
- Adjustable rocking Angle: 1-48° (±24°)
- Angle Accuracy: ±1°
- Tube Capacity:
- Standard: 16 x 10-20mm tube / 7 x 22-30mm tube
- Double Platform: 30 x10-20mm tube /14 x 22-30mm tube
- Optional double platform offers big tube capacity.
Especificaciones
± 1 rpm | |
100/240 V | |
Tubos | |
Agitador de balanceo de tubos digital | |
metálica | |
9,9 lb | |
7,5 lb | |
Control digital | |
Digital | |
Alfombrilla de caucho con pocillos 88882159 | |
14 |
De 2 a 40 rpm | |
0,1 A | |
30 mm (Diám) | |
50/60 Hz | |
411 x 144 x 146 mm (16,2 x 5,7 x 5,7 in) | |
4,5 kg | |
3,4 kg | |
Agitador de balanceo de tubos digital | |
Del 20 al 85 % | |
Motor de CC | |
Bandeja |