Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores vórtex digitales
Código de producto. p-7084499 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16534622
Marca: Thermo Scientific™ 88882010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
El paquete estándar incluye plataforma de caucho 88882120
Disfrute de una mezcla de muestras precisa y eficiente
Diseñado para un control de velocidad preciso que permite la mezcla y la pulsación continuas de las muestras
  • Pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo
  • Modos continuo y táctil
  • Intervalo de velocidad: De 0 a 3000 rpm
  • Control de velocidad preciso: ±5 % rpm
  • Configuración rápida de hasta:
  • 3 segundos, 1500 rpm (táctil)
  • 6 segundos, 3000 rpm (continuo)
  • Ajuste de tiempo: hasta 99 minutos
  • Dos modos de temporizador:
    • Cuenta atrás para repetición de pruebas
    • Temporizador: Continuo, tiempo establecido como 0
  • Diversos accesorios para diferentes recipientes
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 0,5 kg
Intervalo de velocidad De 200 rpm a 3000 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador vórtex digital
Certificaciones/conformidad CCSAus, CE, Certificado de análisis (COA), Certificado de análisis (COA)
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de plástico, caucho
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,1 x 5,9 x 5,2 in (20,5 x 15,1 x 13,1 cm)
Altura (imperial) 5,2 in
Altura (métrico) 13,1 cm
Longitud (imperial) 8,1 in
Longitud (métrico) 20,5 cm
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 15,1 cm
Peso con embalaje (imperial) 14,6 lb
Peso con embalaje (métrico) 6,6 kg
Modelo Agitador vórtex digital
Para utilizar con (equipo) Balancín, rotador, mezcladores
Modos de funcionamiento Toque, continuo
Intervalo del temporizador De 1 a 99 minutos o continuo
Garantía y oferta de servicio 2 años