Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua con tapa digital JB Nova
Proporciona un control de temperatura estable, una interfaz sencilla y un calentamiento rápido. El baño de agua con tapa digital Grant Instruments™ JB Nova está disponible en una selección de cuatro modelos con una bandeja en la base y la tapa incluidas de serie.
1020.00€ - 1330.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 95°C |
---|---|
Resolución de temperatura | 0,5°C |
Estabilidad de la temperatura | ±0.5 at 70°C |
Garantía | 3 años |
Tensión | 230 V |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Capacidad calorífica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Capacidad calorífica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15187015
|
Grant Instruments™
JBN18 |
18 L | 570 x 335 x 275 mm | 1400 W (230V) 1050 W (120V) |
1310.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15197015
|
Grant Instruments™
JBN12 |
12 L | 365 x 360 x 225 mm | 800 W (230V y 120V) |
1170.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15117025
|
Grant Instruments™
JBN26 |
26 L | 590 x 335 x 275 mm | 1400 W (230V) 1050 W (120V) |
1330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15177015
|
Grant Instruments™
JBN5 |
5 L | 215 x 335 x 200 mm | 350 W (120V) |
1020.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Proporciona un control de temperatura estable, una interfaz sencilla y un calentamiento rápido. El baño de agua con tapa digital Grant Instruments™ JB Nova está disponible en una selección de cuatro modelos con una bandeja en la base y la tapa incluidas de serie.
- Temperature range ambient +5°C to 95°C operation
- Stability: ±0.5°C
- Unique Set and ForgetTM technology - fast heat-up, reliable temperature control
- Simple, intuitive controls - quick and easy to set temperature
- Practical front panel lock - disables front panel controls preventing unintentional changes
- Suitable for use with heat transfer beads
- Drain tap on 12L, 18L and 26L baths
- 3 year warranty
Especificaciones
Ambiente +5° a 95°C | |
±0.5 at 70°C | |
230 V |
0,5°C | |
3 años |