Learn More
Thermo Scientific™ Rotadores digitales con movimiento ondulatorio
Mezcla de muestras precisa y eficiente
Marca: Thermo Scientific™ 88882004
960.00 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 13.50000kg
Includes: El paquete estándar incluye 1 alfombrilla de goma con hoyuelos 88882101, banda de goma 88882103 (6EA), 2 recambios de tubos de goma 88882128
Descripción
Rotador con movimiento ondulatorio orbital de 360° que permite mezclar las muestras de forma eficiente, controlar la velocidad con precisión y ajustar el ángulo con facilidad
- Pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo
- Intervalo de velocidad: 5 – 120 rpm
- Ángulo de balanceo de ajuste sencillo: De 1° a 12°
- Control de velocidad preciso:
- ±1 rpm ≤30 rpm
- ±2 rpm >30 rpm
- Carga máxima de hasta 9,8 kg
- La bandeja admite 6 placas de pocillos.
- Intervalo del temporizador: De 1 minuto a 99 horas y 59 minutos
- La bandeja opcional con alfombrilla de goma antideslizante permite transportar placas, platos, frascos de cultivo y bolsas.
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
9,8 kg | |
De 5 a 120 rpm | |
230 V | |
0,2A | |
22 lb | |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | |
50/60 Hz | |
383 x 295 x 224 mm (15,1 x 11,6 x 8,8 in) | |
487 x 387 x 354 mm | |
316 mm | |
276 mm | |
15,8 kg | |
13,5 kg | |
Rotador digital con movimiento ondulatorio | |
Balancín, rotador, mezcladores | |
Bandeja |
1 rpm | |
100/240 V | |
De 5 °C a 40 °C | |
Rotador digital con movimiento ondulatorio | |
cCSAus, CE, RoHS | |
De 41° a 104 °F | |
Plataforma de acero inoxidable | |
316 x 276 mm (12,4 x 10,9 in) | |
12,4 in | |
10,9 in | |
34,8 lb | |
29,8 lb | |
LED | |
LED | |
Del 20 a 80 % | |
De 1 min a 99 h 59 min |