Learn More
Éter diglicidílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10412103
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2238-07-5
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00080479
Clave InChI GYZLOYUZLJXAJU-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2-{[(oxiran-2-il)metoxi]metil}oxirano
SMILES C(OCC1CO1)C1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglycidyl ether
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 64°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4460 to 1.448
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diglycidyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.