Learn More
Digoxigenin Antibody (21H8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Marca: Novus Biologicals NBP2-31191
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Digoxigenin Monoclonal specifically detects Digoxigenin in All Species samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, In-situ Hybridization, Southern Blot.
Especificaciones
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Purified |
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido