Learn More
Digoxina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
La digoxina se utiliza en varias patologías cardíacas como la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La digoxina se utiliza en varias patologías cardíacas como la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La digoxina se utiliza en varias patologías cardíacas como la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Digoxin |
Punto de fusión | ∼250°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2811 |
Índice Merck | 14,3167 |
Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 780.95 |
Porcentaje de pureza | 96% |