Learn More
Dihexilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10249573
Dihexilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249573
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10249573
Marca: Thermo Scientific Acros 407595000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-16-8
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.35
Número MDL MFCD00009521
Clave InChI PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
PubChem CID 8920
Nombre IUPAC N-hexilhexan-1-amina
SMILES CCCCCCNCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihexylamine
Punto de fusión 3°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 236°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3(CH2)5)2NH
Índice de refracción 1.4320 to 1.434
Cantidad 500 g
Número UN 2927
Beilstein 04,I,384
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L(25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.35
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dihexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dihexilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >