Learn More
Dihydrofolate Reductase/DHFR Antibody (2B10), Novus Biologicals™
Código de producto. 18364528 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18364528 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18364528
Marca: Novus Biologicals H00001719M01
Mouse Monoclonal Antibody
Dihydrofolate Reductase/DHFR Monoclonal antibody specifically detects Dihydrofolate Reductase/DHFR in Human, Mouse, Rat, Yeast samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dihydrofolate Reductase/DHFR
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B10
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:2000, Sandwich ELISA 1:10-1:2000
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH03584
Alias de gen DHFRP1, dihydrofolate reductase, DYR, EC 1.5.1.3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DHFR (AAH03584, 88 a.a. ~ 187 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. HFLSRSLDDALKLTEQPELANKVDMVWIVGGSSVYKEAMNHPGHLKLFVTRIMQDFESDTFFPEIDLEKYKLLPEYPGVLSDVQEEKGIKYKFEVYEKND
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1719
Especies diana Human, Mouse, Rat, Yeast
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ