Learn More
Dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV), hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11351698
Dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV), hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351698
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11351698
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011051.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Para catálisis, galvanoplastia, fotografía
Catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble, microscopía. El hexacloroplatinato(IV) de dihidrógeno, hexahidrato se utiliza para la determinación del potasio. También se utiliza para la purificación del platino mediante un tratamiento con cloruro de amonio y calentamiento del hexacloroplatinato de amonio con platino elemental de producciones de hidrógeno. También se aplica en catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble y microscopía. Es un precursor para la preparación de otros catalizadores de platino. Además, también se utiliza como reactivo analítico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26023-84-7
Fórmula molecular Cl6H2Pt
Peso molecular (g/mol) 409.80
Número MDL MFCD00149909
Clave InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo CPA, Chloroplatinic acid
Nombre IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Punto de fusión 60°C (decomposition)
Color De naranja a blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.82 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.43
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN25L009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2025 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
Número de loteW27K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
Número de loteU05K014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/08/2024 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
Número de loteN20K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
Número de loteM26K014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2024 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV), hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >