Learn More
Dihydrostreptomycin sulfate, Thermo Scientific™
Código de producto. 15845128
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Plastic bottle
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5490-27-7
Fórmula molecular C42H88N14O36S3
Peso molecular (g/mol) 1461.408
Número MDL MFCD00070252
Clave InChI CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid
PubChem CID 44134677
Nombre IUPAC 2-[3-(diaminomethylideneamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine;sulfuric acid
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrostreptomycin Sulfate
Envase Plastic bottle
Cantidad 100 g
Beilstein 3894221
Formula Weight (peso de la fórmula) 1461.42
Forma física Powder