Learn More
Dihydrotanshinone I, MedChemExpress
MedChemExpress Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Marca: Medchem Express HY-N0360
Descripción
Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.Especificaciones
Dihydrotanshinone I | |
Red | |
C18H14O3 | |
DMSO : 2 mg/mL (7.19 mM; Need ultrasonic) | |
278.3 | |
98.74% | |
Powder |
87205-99-0 | |
Research | |
50 mg | |
O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O | |
278.3 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only