Learn More
Diyodometano, 99 %, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
25 g
250 g
50 g
500 g
11468790 100 g 100 g
11458790 25 g 25 g
11432817 50 g 50 g
11442817 250 g 250 g
11478790 500 g 500 g
11422817 1000 g 1000 g
6 options
Código de producto. 11468790
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15457.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el diyodometano se utiliza para determinar la densidad de los minerales y otras muestras sólidas debido a su alta densidad. Se utiliza como líquido de contacto óptico para determinar el índice de refracción de ciertas piedras preciosas. En la reacción de Simmons-Smith, actúa como reactivo para generar un radical libre de metileno (carbina). Reacciona con olefinas para preparar ciclopropanos con alta estereoespecificidad.
Solubilidad
miscible con alcohol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con sales de metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, metales, litio, potasio, sodio, óxidos de sodio y aleaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-11-6
Fórmula molecular CH2I2
Peso molecular (g/mol) 267.84
Número MDL MFCD00001079
Clave InChI NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
PubChem CID 6346
Nombre IUPAC diyodometano
SMILES ICI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiodomethane
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 3.322
Punto de ebullición 180°C to 181°C (decomposition)
Temperatura de inflamación None
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%, stab.
Índice de refracción 1.74
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 1696892
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6066
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.84
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diiodomethane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylene iodide