Learn More
Diyodometano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10183940
Diyodometano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183940
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10183940
Marca: Thermo Scientific Acros 169831000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-11-6, 7440-22-4
Fórmula molecular CH2I2
Peso molecular (g/mol) 267.84
Número MDL MFCD00001079
Clave InChI NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
PubChem CID 6346
Nombre IUPAC diyodometano
SMILES ICI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiodomethane
Punto de fusión 6.0°C
Color De rojo a amarillo
Densidad 3.3200g/mL
Punto de ebullición 181.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2I2
Índice de refracción 1.737
Cantidad 100 g
Beilstein 01,71
Fieser 09,170; 11,182; 17,116
Índice Merck 15,6137
Gravedad específica 3.32
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,propanol,isopropanol,,hexane,cyclohexane,ether,chloroform and benzene
Estabilizante Silver wire
Viscosidad 2.80 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.83
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458435 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
Número de loteA0457183 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/10/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
Número de loteA0463549 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/06/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
Número de loteA0461217 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/03/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
Número de loteA0458435 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2023 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diiodomethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylene iodide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Diyodometano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >