Learn More
Hidruro de diisobutilaluminio, solución de 1 M en hexano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 183794000
Ver más versiones de este producto
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido Lewis, reactivo de reducción
Especificaciones
Diisobutylaluminium hydride | |
1191-15-7, 110-54-3 | |
0.7010g/mL | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
[(CH3)2CHCH2]2AlH | |
400 mL | |
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123 | |
0.701 | |
Solubility in water: reacts | |
142.22 |
1M Solution in Hexane | |
-70.0°C | |
−23°C | |
C8H19Al | |
MFCD00008928 | |
04, IV, 4400 | |
15, 3212 | |
DIBAL-H | |
142.22 | |
Solución |
Seguridad y manipulación
- Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P302+P334-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hexane, Diisobutylaluminum hydride