Learn More
Diisopropyl Ether, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15606680
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass bottle
Reactivo ACS, contiene BHT o hidroquinona como estabilizador,≥99,0 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-20-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00008880
Clave InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxipropano
SMILES CC(C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl ether
Punto de fusión -86°C
Color Incolora
Densidad 0.725g/mL at 25°C
Punto de ebullición 67°C to 70°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)2CHOCH(CH3)2
Cantidad 1 L
Número UN UN1159
Beilstein 1731256
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.17g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%