Learn More
Diisopropyl ether, ACS Reagent, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
6 x 1 L
Envase:
Caja de cartón de fibra
Glass Bottle
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diisopropyl ether |
Punto de fusión | -86°C |
Densidad | 0.725g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 67°C to 70°C (1013 hPa) |
Temperatura de inflamación | −29°C (−20.2°F) |
Olor | Odorless |
Envase | Caja de cartón de fibra |
Fórmula lineal | (CH3)2CHOCH(CH3)2 |
Cantidad | 6 x 1 L |
Número UN | UN1159 |