Learn More
Éter diisopropílico, Honeywell Riedel-de Haen™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
CAS | 108-20-3 |
Punto de ebullición | 67°C to 70°C (1.013 hPa) |
Temperatura de inflamación | -29 °C |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C6H14O |
Cantidad | 1 L |
Clave InChI | ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)OC(C)C |
Nombre IUPAC | 2-(propan-2-iloxi)propano |
Peso molecular (g/mol) | 102.18 |