Learn More
Diisopropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Diisopropilamina, 99 %, C6H15N, número CAS-108-18-9, 2-propanamina, n-1-metiletilo, bis propan-2-il amina, diisopropilamina, di-isopropilamina, diisopropilamina, dipa, n-1-metiletil-2-propanamina, n-isopropil-1-amino-2-metiletano, n-isopropilpropan-2-amina, n,n-diisopropilamina, 1 l, 04, 154
62.09€ - 133.67€
CAS | 108-18-9 |
---|---|
Clave InChI | UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amineMostrar más |
PubChem CID | 7912 |
Nombre IUPAC | N-propan-2-ilpropan-2-amina |
SMILES | CC(C)NC(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10497160
|
Thermo Scientific Acros
149460010 |
1 L |
62.09€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10656922
|
Thermo Scientific Acros
149460025 |
2.5 L |
133.67€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
108-18-9 | |
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amineMostrar más | |
N-propan-2-ilpropan-2-amina |
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N | |
7912 | |
CC(C)NC(C)C |
Especificaciones
Diisopropylamine | |
108-18-9 | |
Incolora | |
84.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
[(CH3)2CH]2NH | |
1158 | |
15, 3215 | |
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine | |
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N | |
N-propan-2-ilpropan-2-amina | |
7912 | |
101.19 | |
99% |
99% | |
-61,0 °C | |
0.7160g/mL | |
−17°C | |
99% | |
C6H15N | |
1.3910 to 1.3930 | |
04, 154 | |
0.716 | |
Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, soluble in most common organic solvents | |
CC(C)NC(C)C | |
101.19 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
95mbar at 20°C | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
Nocivo en caso de ingestión.
Tóxico en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE
Palabra de aviso de GHS: Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-558-5
- Diisopropylamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.