Learn More
Solución de tetraclorocuprato de dilitio, 0,1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10420831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
500 ml
Código de producto. 10420831
Marca: Thermo Scientific Acros 407835000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dilithium tetrachlorocuprate
Color Incolora
Nombre de nota 0.1M Solution in THF
CAS 15489-27-7, 109-99-9
Fórmula molecular Cl4CuLi2
Fórmula lineal Li2CuCl4
Número MDL MFCD00011081
Concentración 0.09 to 0.12M
Fieser 04,163; 05,226; 06,203; 07,114; 08,176; 11,190; 12,195
Densidad 0.9100g/mL
Clave InChI HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC Dilitium; tetraclorocobre(2-)
Peso molecular (g/mol) 219.226
PubChem CID 11074879
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.91
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.