Learn More
Implen™ DiluCell™ 10 - Cubeta desechable
DiluCell™ 10 de Implen proporciona una dilución automática 1/10 de muestras más concentradas para espectrofotómetros de cubeta estándar de 1 cm. Combinado con requisitos de bajo volumen de muestra y llenado sin burbujas, DiluCell™ permite un análisis espectrofotométrico cómodo a partir de 340-1100 nm.
Marca: Implen™ DC 10
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
¡Haga que Implen DiluCell™… prácticamente diluya su muestra!
Antes era necesario utilizar cubetas estándar con un volumen de al menos 1 ml y, además, diluir la muestra manualmente. DiluCell™ de Implen permite reducir los requisitos de volumen de la muestra y proporciona dilución de muestra automática. Gracias al diseño exclusivo de las cubetas DiluCell™, la trayectoria de luz se reduce del estándar de 10 mm a 0,5 mm (DC 20) o 1,0 mm (DC 10). De acuerdo con la Ley de Lambert Beer, esta reducción de la longitud de trayectoria produce una dilución automática de la muestra por factor 20 (DC 20) o 10 (DC 10). La dilución automática con DiluCell™ ahorra tiempo y excluye los errores de dilución y las contaminaciones cruzadas.
- Se necesita un volumen de muestra bajo
- Adecuado para proteínas y cultivos celulares microbianos
- Medición posible a partir de 340 nm
- Dilución automática de factor 10 y factor 20
- Sin riesgo de contaminación
- Se retrasa significativamente la sedimentación celular en comparación con las cubetas estándar
- Aprobado para su uso con el DiluPhotometer™ OD600 de Implen.
- Fabricado en Alemania
Especificaciones
Dilución 1/10 | |
200 μl | |
Paquete de 96 | |
340 nm-1100 nm | |
Ensayos de proteínas, OD600 |
Sí | |
Plástico | |
1,0 mm | |
Espectrofotómetro, DiluPhotometer OD600 | |
12 x 12 x 45 mm |
Para uso exclusivo en investigación