Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for V6 Pumps
Código de producto. p-7114324
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15218483
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 004696
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for V6 Pumps has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringa para diluidor/dispensador para bombas V6
Especificaciones
Descripción Carrera de 60 mm, conexión roscada UNF 1/4-28, orificio de 4,8 mm en el émbolo
Volumen (métrico) 50 μl
Para utilizar con (equipo) Bomba V6