Learn More
Day Impex™ Dilvac™ Cylindrical Glass Dewar Flask
Standard silvered glass dewar skillfully constructed of borosilicate glass. Day Impex™ Dilvac™ Cylindrical Glass Dewar Flask is ultra-low evacuated for safe and efficient handling of liquified gases, freezing mixtures, and specimens.
Marca:  Day Impex™ 210024
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12389005
  • 215.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Amplia gama de tamaños y capacidades
  • Vidrio de borosilicato
  • Ultraevacuado
  • Plateado
Especificaciones
Especificaciones
200 mm
Gases licuados, mezclas de congelación y muestras.
Vidrio de borosilicato
50mm
67 mm
232 mm
375 ml